Stampa…
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10400-1G PC10400-5G PC10400-25G
APOSPC10400-1GEA 48 EUR
APOSPC10400-1G APOSPC10400-5G APOSPC10400-25G
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
2-Fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368681
CAS Number: 886762-73-8