Stampa…
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyridine, 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol, 2-Sulphanyl-α,α,α-trifluoro-4-picoline
PC103684-1G PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA 299 EUR
APOSPC103684-1G APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NS
Peso molecolare: 179,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881227
CAS Number: 121307-79-7