Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 488 EUR
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368674
CAS Number: 886762-60-3