Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC10329-1G PC10329-5G PC10329-250MG
APOSPC10329-1GEA 209 EUR
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G APOSPC10329-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Peso molecolare: 273,507 g/mol
Punto di fusione: 29…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368673
CAS Number: 886762-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III