2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1025-1G
PC1025-5G
APOSPC1025-1GEA
152
EUR
APOSPC1025-1G
APOSPC1025-5G
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene
Formula:
C₃H₄ClF Punto di ebollizione: 43…44 °C Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784208 CAS Number: 32804-07-2 UN: 1993 ADR: 3,III |