Stampa…
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 109 EUR
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Formula: C₈H₅F₁₄N
Peso molecolare: 381,11 g/mol
Punto di ebollizione: 138…138,5 °C (735 mm Hg)
Densità: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784276
CAS Number: 356-08-1