Stampa…
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 116 EUR
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formula: C₇F₁₆O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155782
CAS Number: 27744-59-8