Stampa…
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1017-1G PC1017-250MG
APOSPC1017-1GEA 207 EUR
APOSPC1017-1G APOSPC1017-250MG
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Formula: C₆H₉F₃O
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784257
CAS Number: 73893-33-1
UN: 1993
ADR: 3,III