1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₇F₃O Punto di ebollizione: 100…101 °C Flash Pt: 57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784256 CAS Number: 77342-37-1 UN: 1993 ADR: 3,III |