Stampa…
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine
PC10158-1G PC10158-5G
APOSPC10158-1GEA 94.5 EUR
APOSPC10158-1G APOSPC10158-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 270,207 g/mol
Punto di fusione: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202892
CAS Number: 252959-76-5