Stampa…
2-Fluoropropan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-1-hydroxypropane
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 177 EUR
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₇FO
Peso molecolare: 78,085 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777178
CAS Number: 3824-87-1
UN: 1987
ADR: 3,III