Stampa…
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-1,4-dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC10120-1G PC10120-5G
APOSPC10120-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10120-1G APOSPC10120-5G
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 257.165 g/mol
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00206334
CAS Number: 641993-21-7