Stampa…
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 178 EUR
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Formula: C₇H₆FNO₂·ClH
Punto di fusione: 240…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656013
CAS Number: 3799-24-4