Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₉F₃N₂O₇ Punto di fusione: 127…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01568619 CAS Number: 341967-63-3 |