Stampa…
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
PC10100-1G PC10100-250MG
APOSPC10100-1GEA 158 EUR
APOSPC10100-1G APOSPC10100-250MG
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Formula: C₁₄H₁₅F₃O₄
Peso molecolare: 304,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039209
CAS Number: 1997-28-0