Stampa…
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 2-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dioate
PC10099-1G PC10099-5G
APOSPC10099-1GEA 66.9 EUR
APOSPC10099-1G APOSPC10099-5G
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₅FO₄
Peso molecolare: 254,254 g/mol
Punto di ebollizione: 161…162 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039208
CAS Number: 2965-90-4