Stampa…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC10082-10G PC10082-1G PC10082-5G
APOSPC10082-10GEA 1160 EUR
APOSPC10082-10G APOSPC10082-1G APOSPC10082-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039199
CAS Number: 886762-23-8