Stampa…
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Perfluoroisopropyl)ethan-1-ol, 4-Hydroxy-1,1,1,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)butane
PC10065-25G PC10065-5G
APOSPC10065-25GEA 1130 EUR
APOSPC10065-25G APOSPC10065-5G
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formula: C₅H₅F₇O
Peso molecolare: 214,081 g/mol
Punto di ebollizione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368670
CAS Number: 90999-87-4