4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0994-1G
PC0994-5G
APOSPC0994-1GEA
212
EUR
APOSPC0994-1G
APOSPC0994-5G
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene 97%
4-Iodo-1,1,2-trifluorobut-1-ene
Formula:
C₄H₄F₃I Punto di ebollizione: 112 °C (623 mm Hg) Densità: 1,957 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784215 CAS Number: 401-52-5 |