Stampa…
Fluoroiodoacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0992-1G PC0992-5G
APOSPC0992-1GEA 219 EUR
APOSPC0992-1G APOSPC0992-5G
Fluoroiodoacetic acid
Fluoroiodoacetic acid
Formula: C₂H₂FIO₂
Peso molecolare: 203,939 g/mol
Punto di fusione: 79,5 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07784241
CAS Number: 471-45-4
UN: 3261
ADR: 8,III