Stampa…
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Decafluoro(3-methylbutan-2-one), 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 575 EUR
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Formula: C₅F₁₀O
Peso molecolare: 266,037 g/mol
Punto di ebollizione: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784237
CAS Number: 756-12-7