Stampa…
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0970-1G PC0970-5G
APOSPC0970-1GEA 132 EUR
APOSPC0970-1G APOSPC0970-5G
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene
Formula: C₅H₂F₆
Peso molecolare: 176,06 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03792790
CAS Number: 1005-73-8