Stampa…
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 161 EUR
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₇F₃O₂S
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00113429
CAS Number: 208108-76-3