Stampa…
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0937-1G PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0937-1G APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
Punto di fusione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00662257
CAS Number: 54-58-0