Stampa…
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid hydrazide, 4-(2-Hydrazino-2-oxoethoxy)benzotrifluoride
PC0933-1G PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA 134 EUR
APOSPC0933-1G APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Formula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035657
CAS Number: 860649-71-4