2,3-Difluoro-6-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Difluoro-6-(pivaloylamino)benzoic acid, 5,6-Difluoro-N-pivaloylanthranilic acid
Formula:
C₁₂H₁₃F₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04035654 CAS Number: 874784-13-1 |