Stampa…
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0920-25G PC0920-5G PC0920-1G
APOSPC0920-25GEA 495 EUR
APOSPC0920-25G APOSPC0920-5G APOSPC0920-1G
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄Cl₃F₃
Punto di ebollizione: 88…89 °C (8 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368668
CAS Number: 13947-95-0