Stampa…
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 125 EUR
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₈F₃N₃
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160461
CAS Number: 26974-09-4