Stampa…
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 84.4 EUR
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Peso molecolare: 165,164 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C (3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671772
CAS Number: 500912-18-5