Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 132 EUR
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788542
CAS Number: 500912-13-0