Stampa…
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-1,3,5-triazatriphosphine, Hexakis(1H,1H,3H-perfluoropropoxy)phosphazene, Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 473 EUR
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Peso molecolare: 921,235 g/mol
Punto di ebollizione: 174…176 °C (2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798140
CAS Number: 58943-98-9