Stampa…

4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Bromo-2-chlor-6-fluorotoluene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzene

PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Peso molecolare: 223,47 g/mol
Punto di ebollizione: 100…103 °C (22 mm Hg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236592
CAS Number: 93765-83-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR