Stampa…
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0833-1G PC0833-5G PC0833-25G
APOSPC0833-1GEA 102 EUR
APOSPC0833-1G APOSPC0833-5G APOSPC0833-25G
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
Formula: C₃HBrF₆O
Peso molecolare: 246,934 g/mol
Punto di ebollizione: 37…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368667
CAS Number: 2356-55-0