Stampa…
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 84.6 EUR
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Formula: C₁₄H₁₂F₂
Punto di ebollizione: 269 °C
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153123
CAS Number: 458-76-4