Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-(Perfluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0826-1G PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0826-1G APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Formula: C₁₅H₇F₅O
Peso molecolare: 298.207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483321
CAS Number: 15269-28-0