Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0821-100MG PC0821-1G
APOSPC0821-100MGEA 34.8 EUR
APOSPC0821-100MG APOSPC0821-1G
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Formula: C₁₇H₁₃FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017966
CAS Number: 99646-84-1