1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₀Br₂F₂O Punto di fusione: 165…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788525 CAS Number: 497959-30-5 |