Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-(prop-2-ylidene)hydrazine, N-Isopropylidene-N'-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
PC0817-1G
PC0817-5G
APOSPC0817-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0817-1G
APOSPC0817-5G
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Formula:
C₁₀H₁₀F₃N₃O₂ Peso molecolare: 261,201 g/mol Punto di fusione: 92…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00763903 CAS Number: 99422-00-1 |