Stampa…
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-(Trifluoromethyl)-γ-butyrolactone, 2-Oxo-3-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran, 3-(Trifluoromethyl)oxolan-2-one
PC0793-250MG PC0793-100MG
APOSPC0793-250MGEA 111 EUR
APOSPC0793-250MG APOSPC0793-100MG
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formula: C₅H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798462
CAS Number: 174744-18-4