Stampa…
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)benzotrifluoride, 2-Formyl-4-nitro-3'-(trifluoromethyl)diphenyl ether
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 32.1 EUR
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₈F₃NO₄
Peso molecolare: 311,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001331
CAS Number: 217186-14-6