N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈F₃NO₃S Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00055581 CAS Number: 1577-62-4 |