Stampa…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Formula: C₈H₁₃BrF₄
Peso molecolare: 265,086 g/mol
Punto di ebollizione: 67…69 °C (20 mm Hg)
Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153714
CAS Number: 231630-92-5