Stampa…
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: ,2,2,2-Tetrafluoro-1-methoxyethane, 1,1,1,2-Tetrafluoro-3-oxabutane
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 1030 EUR
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Formula: C₃H₄F₄O
Peso molecolare: 132,057 g/mol
Punto di ebollizione: 38…39 °C (768 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07366529
CAS Number: 50285-05-7
UN: 3271
ADR: 3,III