Stampa…
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0741-1G PC0741-250MG PC0741-5G
APOSPC0741-1GEA 108 EUR
APOSPC0741-1G APOSPC0741-250MG APOSPC0741-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Br₂FO
Peso molecolare: 281,905 g/mol
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094089
CAS Number: 205683-34-7