Stampa…
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 475 EUR
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
Punto di ebollizione: 120…122 °C (2,5 mm Hg)
Punto di fusione: 14…16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798141
CAS Number: 429-18-5