Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 26.3 EUR
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formula: C₁₀H₅ClF₆O
Peso molecolare: 290,59 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788501
CAS Number: 174083-39-7
UN: 3265
ADR: 8,III