Stampa…
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,2,2-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid tert-butyl ester
PC0694-5G PC0694-25G
APOSPC0694-5GEA 87.3 EUR
APOSPC0694-5G APOSPC0694-25G
tert-Butyl trifluoroacetate 99%
tert-Butyl trifluoroacetate
Formula: C₆H₉F₃O₂
Peso molecolare: 170,13 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C
Densità: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00780927
CAS Number: 400-52-2
UN: 3272
ADR: 3,III