Stampa…
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 303 EUR
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Formula: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
Peso molecolare: 2121,415 g/mol
Punto di fusione: 47…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00798143
CAS Number: 3830-74-8