Stampa…
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one, 4-[3-(4-Fluorophenyl)acryloyl]nitrobenzene
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 26.3 EUR
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Formula: C₁₅H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 271,243 g/mol
Punto di fusione: 203…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024742
CAS Number: 2805-53-0