Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 123 EUR
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Formula: C₁₁H₆F₆N₂
Peso molecolare: 280.169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153671
CAS Number: 140647-19-4